2-Chloro-3-iodopyrazine
Lieferant: Apollo Scientific
OR471572-1G OR471572-5G
APOSOR471572-1GEA 212 CHF
APOSOR471572-1G APOSOR471572-5G
2-Chloro-3-iodopyrazine
2-Chloro-3-iodopyrazine
Formel: C₄H₂ClIN₂
MW: 240,43 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09909706
CAS-Nummer: 191340-85-9