2-Chloro-4-cyanophenylboronic acid pinacol ester
Lieferant: Apollo Scientific
OR471571-1G OR471571-250MG OR471571-5G
APOSOR471571-1GEA 96.1 CHF
APOSOR471571-1G APOSOR471571-250MG APOSOR471571-5G
2-Chloro-4-cyanophenylboronic acid pinacol ester
2-Chloro-4-cyanophenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₃H₁₅BClNO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18072641
CAS-Nummer: 945391-06-0