5-Chloro-2-iodoindole
Lieferant: Apollo Scientific
OR471570-250MG OR471570-1G OR471570-5G
APOSOR471570-250MGEA 297 CHF
APOSOR471570-250MG APOSOR471570-1G APOSOR471570-5G
5-Chloro-2-iodoindole
5-Chloro-2-iodoindole
Formel: C₈H₅ClIN
MW: 277,489 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22563509
CAS-Nummer: 1388032-50-5