Methyl 6-(Methylamino)pyridazine-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR471568-1G
OR471568-250MG
OR471568-5G
APOSOR471568-1GEA
599
CHF
APOSOR471568-1G
APOSOR471568-250MG
APOSOR471568-5G
Methyl 6-(Methylamino)pyridazine-3-carboxylate
Methyl 6-(Methylamino)pyridazine-3-carboxylate
Formel:
C₇H₉N₃O₂ MW: 167.165 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12152730 CAS-Nummer: 1183150-47-1 |