Methyl 3-bromo-5-chloro-4-methylbenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR471567-1G
OR471567-250MG
OR471567-5G
APOSOR471567-1GEA
673
CHF
APOSOR471567-1G
APOSOR471567-250MG
APOSOR471567-5G
Methyl 3-bromo-5-chloro-4-methylbenzoate
Methyl 3-bromo-5-chloro-4-methylbenzoate
Formel:
C₉H₈BrClO₂ MW: 263.516 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11557543 CAS-Nummer: 203573-07-3 |