7-Iodofuro[3,2-c]pyridine-2-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR471551-1G OR471551-250MG
APOSOR471551-1GEA 1590 CHF
APOSOR471551-1G APOSOR471551-250MG
7-Iodofuro[3,2-c]pyridine-2-carbaldehyde
7-Iodofuro[3,2-c]pyridine-2-carbaldehyde
Formel: C₈H₄INO₂
MW: 273,027 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28127445
CAS-Nummer: 342601-33-6