6-(Methylamino)pyridazine-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR471544-1G OR471544-250MG
APOSOR471544-1GEA 1350 CHF
APOSOR471544-1G APOSOR471544-250MG
6-(Methylamino)pyridazine-3-carboxylic acid
6-(Methylamino)pyridazine-3-carboxylic acid
Formel: C₆H₇N₃O₂
MW: 153.139 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11656675
CAS-Nummer: 365413-15-6