2-Amino-4-isopropyl-5-methylthiazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR471541-1G
OR471541-5G
OR471541-250MG
APOSOR471541-1GEA
477
CHF
APOSOR471541-1G
APOSOR471541-5G
APOSOR471541-250MG
2-Amino-4-isopropyl-5-methylthiazole
2-Amino-4-isopropyl-5-methylthiazole
Formel:
C₇H₁₂N₂S MW: 156,249 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12784032 CAS-Nummer: 101012-43-5 |