3-[2-(Boc-amino)ethoxy]phenylboronic acid pinacol ester
Lieferant: Apollo Scientific
OR471539-1G
OR471539-5G
OR471539-250MG
APOSOR471539-1GEA
429
CHF
APOSOR471539-1G
APOSOR471539-5G
APOSOR471539-250MG
3-[2-(Boc-amino)ethoxy]phenylboronic acid pinacol ester
3-[2-(Boc-amino)ethoxy]phenylboronic acid pinacol ester
Formel:
C₁₉H₃₀BNO₅ MW: 363,256 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD29055295 CAS-Nummer: 1505516-19-7 |