Ethyl 3-(Boc-amino)pyrrolidine-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR471535-1G OR471535-250MG
APOSOR471535-1GEA 1590 CHF
APOSOR471535-1G APOSOR471535-250MG
Ethyl 3-(Boc-amino)pyrrolidine-3-carboxylate
Ethyl 3-(Boc-amino)pyrrolidine-3-carboxylate
Formel: C₁₂H₂₂N₂O₄
MW: 258,314 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD29055297
CAS-Nummer: 1613023-56-5