2-(Boc-amino)-4-methoxy-1-nitrobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl (5-methoxy-2-nitrophenyl)carbamate
OR471530-1G OR471530-250MG
APOSOR471530-1GEA 303 CHF
APOSOR471530-1G APOSOR471530-250MG
2-(Boc-amino)-4-methoxy-1-nitrobenzene
2-(Boc-amino)-4-methoxy-1-nitrobenzene
Formel: C₁₂H₁₆N₂O₅
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28043790
CAS-Nummer: 185428-55-1