4-(4-Hydroxybenzyl)tetrahydropyran-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR471525-1G
OR471525-250MG
OR471525-5G
APOSOR471525-1GEA
965
CHF
APOSOR471525-1G
APOSOR471525-250MG
APOSOR471525-5G
4-(4-Hydroxybenzyl)tetrahydropyran-4-carboxylic acid
4-(4-Hydroxybenzyl)tetrahydropyran-4-carboxylic acid
Formel:
C₁₃H₁₆O₄ MW: 236,264 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD23385393 CAS-Nummer: 1499681-44-5 |