2-(4-Bromo-1-pyrazolyl)ethyl Acetate
Lieferant: Apollo Scientific
OR471518-1G
OR471518-5G
APOSOR471518-1GEA
367
CHF
APOSOR471518-1G
APOSOR471518-5G
2-(4-Bromo-1-pyrazolyl)ethyl Acetate
2-(4-Bromo-1-pyrazolyl)ethyl Acetate
Formel:
C₇H₉BrN₂O₂ MW: 233,063 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD14707271 CAS-Nummer: 1215073-99-6 |