Methyl 12-Bromododecanoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR471516-1G OR471516-250MG
APOSOR471516-1GEA 54.1 CHF
APOSOR471516-1G APOSOR471516-250MG
Methyl 12-Bromododecanoate
Methyl 12-Bromododecanoate
Formel: C₁₃H₂₅BrO₂
MW: 293,24 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01838179
CAS-Nummer: 26825-95-6