2,3,5,6-Tetrahydro-1H-imidazo[1,2-a]imidazole hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR471515-1G
OR471515-250MG
OR471515-5G
APOSOR471515-1GEA
722
CHF
APOSOR471515-1G
APOSOR471515-250MG
APOSOR471515-5G
2,3,5,6-Tetrahydro-1H-imidazo[1,2-a]imidazole hydrochloride
2,3,5,6-Tetrahydro-1H-imidazo[1,2-a]imidazole hydrochloride
Formel:
C₅H₉N₃·ClH Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD29049238 CAS-Nummer: 120267-00-7 |