[6-(3,5-Dichlorophenyl)-3-pyridyl]methanol
Lieferant: Apollo Scientific
OR471509-1G
OR471509-250MG
APOSOR471509-1GEA
1100
CHF
APOSOR471509-1G
APOSOR471509-250MG
[6-(3,5-Dichlorophenyl)-3-pyridyl]methanol
[6-(3,5-Dichlorophenyl)-3-pyridyl]methanol
Formel:
C₁₂H₉Cl₂NO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06410460 CAS-Nummer: 887974-84-7 |