N2-Boc-3-methoxy-1,2-benzenediamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR471507-1G OR471507-250MG OR471507-5G
APOSOR471507-1GEA 722 CHF
APOSOR471507-1G APOSOR471507-250MG APOSOR471507-5G
N2-Boc-3-methoxy-1,2-benzenediamine
N2-Boc-3-methoxy-1,2-benzenediamine
Formel: C₁₂H₁₈N₂O₃
MW: 238,283 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09701243
CAS-Nummer: 954238-84-7