(S)-3-Methyl-2-phenylbutanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR471506-1G
OR471506-250MG
OR471506-5G
APOSOR471506-1GEA
684
CHF
APOSOR471506-1G
APOSOR471506-250MG
APOSOR471506-5G
(S)-3-Methyl-2-phenylbutanoic acid
(S)-3-Methyl-2-phenylbutanoic acid
Formel:
C₁₁H₁₄O₂ MW: 178,228 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00167435 CAS-Nummer: 13490-69-2 |