Ethyl 2-[trans-4-[(Ethylamino)methyl]cyclohexyl]acetate
Lieferant: Apollo Scientific
OR471505-1G OR471505-250MG
APOSOR471505-1GEA 1660 CHF
APOSOR471505-1G APOSOR471505-250MG
Ethyl 2-[trans-4-[(Ethylamino)methyl]cyclohexyl]acetate
Ethyl 2-[trans-4-[(Ethylamino)methyl]cyclohexyl]acetate
Formel: C₁₃H₂₅NO₂
MW: 227.343 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19105333
CAS-Nummer: 669080-89-1