4,6-Dibromonicotinaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR471502-1G OR471502-250MG OR471502-5G
APOSOR471502-1GEA 440 CHF
APOSOR471502-1G APOSOR471502-250MG APOSOR471502-5G
4,6-Dibromonicotinaldehyde
4,6-Dibromonicotinaldehyde
Formel: C₆H₃Br₂NO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18261845
CAS-Nummer: 1211585-10-2