2-(Boc-amino)-1-methoxy-3-nitrobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl (2-methoxy-6-nitrophenyl)carbamate
OR471498-1G OR471498-250MG OR471498-5G
APOSOR471498-1GEA 161 CHF
APOSOR471498-1G APOSOR471498-250MG APOSOR471498-5G
2-(Boc-amino)-1-methoxy-3-nitrobenzene
2-(Boc-amino)-1-methoxy-3-nitrobenzene
Formel: C₁₂H₁₆N₂O₅
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD29049234
CAS-Nummer: 1283176-56-6