Dimethyl 4-Hydroxypyrazole-3,5-dicarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR471496-1G
OR471496-5G
APOSOR471496-1GEA
245
CHF
APOSOR471496-1G
APOSOR471496-5G
Dimethyl 4-Hydroxypyrazole-3,5-dicarboxylate
Dimethyl 4-Hydroxypyrazole-3,5-dicarboxylate
Formel:
C₇H₈N₂O₅ MW: 200,149 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD05666011 CAS-Nummer: 23705-85-3 |