1,3-Dimethyl-5-hydroxyuracil
Lieferant: Apollo Scientific
OR471490-1G OR471490-250MG OR471490-5G
APOSOR471490-1GEA 375 CHF
APOSOR471490-1G APOSOR471490-250MG APOSOR471490-5G
1,3-Dimethyl-5-hydroxyuracil
1,3-Dimethyl-5-hydroxyuracil
Formel: C₆H₈N₂O₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06658203
CAS-Nummer: 408335-42-2