4-(Hydroxymethyl)oxazolidin-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR471489-1G
OR471489-5G
APOSOR471489-1GEA
190
CHF
APOSOR471489-1G
APOSOR471489-5G
4-(Hydroxymethyl)oxazolidin-2-one
4-(Hydroxymethyl)oxazolidin-2-one
Formel:
C₄H₇NO₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11045779 CAS-Nummer: 15546-08-4 |