Methyl 3,4-Dichloropyridine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR471484-1G OR471484-250MG
APOSOR471484-1GEA 477 CHF
APOSOR471484-1G APOSOR471484-250MG
Methyl 3,4-Dichloropyridine-2-carboxylate
Methyl 3,4-Dichloropyridine-2-carboxylate
Formel: C₇H₅Cl₂NO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16658921
CAS-Nummer: 343781-52-2