2-[2,4-Bis(benzyloxy)phenyl]acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR471482-1G OR471482-250MG
APOSOR471482-1GEA 722 CHF
APOSOR471482-1G APOSOR471482-250MG
2-[2,4-Bis(benzyloxy)phenyl]acetic acid
2-[2,4-Bis(benzyloxy)phenyl]acetic acid
Formel: C₂₂H₂₀O₄
MW: 348,392 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02664782
CAS-Nummer: 66056-40-4