5-Chloro-1-methyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR471477-1G
OR471477-250MG
OR471477-5G
APOSOR471477-1GEA
1200
CHF
APOSOR471477-1G
APOSOR471477-250MG
APOSOR471477-5G
5-Chloro-1-methyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
5-Chloro-1-methyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
Formel:
C₇H₆ClN₃O MW: 183,595 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD24563468 CAS-Nummer: 40852-06-0 |