6-Chloro-7-methyl-7H-purin-8(9H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR471475-1G OR471475-250MG
APOSOR471475-1GEA 1100 CHF
APOSOR471475-1G APOSOR471475-250MG
6-Chloro-7-methyl-7H-purin-8(9H)-one
6-Chloro-7-methyl-7H-purin-8(9H)-one
Formel: C₆H₅ClN₄O
MW: 184,583 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD24615587
CAS-Nummer: 1226804-17-6