5-Chloro-3-methyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR471474-1G
OR471474-250MG
OR471474-5G
APOSOR471474-1GEA
722
CHF
APOSOR471474-1G
APOSOR471474-250MG
APOSOR471474-5G
5-Chloro-3-methyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
5-Chloro-3-methyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
Formel:
C₇H₆ClN₃O Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11559079 CAS-Nummer: 89660-20-8 |