6-Chloro-7-isopropyl-7H-purin-8(9H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR471470-1G OR471470-250MG
APOSOR471470-1GEA 1100 CHF
APOSOR471470-1G APOSOR471470-250MG
6-Chloro-7-isopropyl-7H-purin-8(9H)-one
6-Chloro-7-isopropyl-7H-purin-8(9H)-one
Formel: C₈H₉ClN₄O
MW: 212,636 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD24615681
CAS-Nummer: 1226804-22-3