Methyl 3-bromo-5-chloro-2-methylbenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
Methyl 3-Bromo-5-chloro-2-methylbenzoate
OR471465-1G
OR471465-250MG
OR471465-5G
APOSOR471465-1GEA
659
CHF
APOSOR471465-1G
APOSOR471465-250MG
APOSOR471465-5G
Methyl 3-bromo-5-chloro-2-methylbenzoate
Methyl 3-bromo-5-chloro-2-methylbenzoate
Formel:
C₉H₈BrClO₂ MW: 263.516 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD24108598 CAS-Nummer: 1403597-45-4 |