3-(Methylamino)isonicotinic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
3-(Methylamino)pyridine-4-carboxylic acid, 3-(Methylamino)isonicotinic acid
OR471460-1G
OR471460-5G
APOSOR471460-1GEA
358
CHF
APOSOR471460-1G
APOSOR471460-5G
3-(Methylamino)isonicotinic acid
3-(Methylamino)isonicotinic acid
Formel:
C₇H₈N₂O₂ MW: 152,151 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD24160213 CAS-Nummer: 1461602-59-4 |