4,7-Dihydroxyquinazoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR471457-1G OR471457-5G
APOSOR471457-1GEA 367 CHF
APOSOR471457-1G APOSOR471457-5G
4,7-Dihydroxyquinazoline
4,7-Dihydroxyquinazoline
Formel: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,145 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01823180
CAS-Nummer: 16064-25-8