2-(Boc-aminomethyl)benzyl Bromide
Lieferant: Apollo Scientific
OR471454-1G
OR471454-250MG
OR471454-5G
APOSOR471454-1GEA
722
CHF
APOSOR471454-1G
APOSOR471454-250MG
APOSOR471454-5G
2-(Boc-aminomethyl)benzyl Bromide
2-(Boc-aminomethyl)benzyl Bromide
Formel:
C₁₃H₁₈BrNO₂ MW: 300,192 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD20257492 CAS-Nummer: 220364-33-0 |