2-Amino-4'-methoxybenzophenone
Lieferant: Apollo Scientific
OR471451-1G OR471451-250MG OR471451-500MG
APOSOR471451-1GEA 1150 CHF
APOSOR471451-1G APOSOR471451-250MG APOSOR471451-500MG
2-Amino-4'-methoxybenzophenone
2-Amino-4'-methoxybenzophenone
Formel: C₁₄H₁₃NO₂
MW: 227,259 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00034063
CAS-Nummer: 36192-61-7