2-Methylbutyl Chloroformate
Lieferant: Apollo Scientific
OR471440-1G OR471440-25G OR471440-5G
APOSOR471440-1GEA 245 CHF
APOSOR471440-1G APOSOR471440-25G APOSOR471440-5G
2-Methylbutyl Chloroformate
2-Methylbutyl Chloroformate
Formel: C₆H₁₁ClO₂
MW: 150,603 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28127255
CAS-Nummer: 20412-39-9