3-Hydroxy-3-methyl-2-(methylamino)butyric acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR471435-1G OR471435-250MG
APOSOR471435-1GEA 1210 CHF
APOSOR471435-1G APOSOR471435-250MG
3-Hydroxy-3-methyl-2-(methylamino)butyric acid
3-Hydroxy-3-methyl-2-(methylamino)butyric acid
Formel: C₆H₁₃NO₃
MW: 147,172 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18431958
CAS-Nummer: 108677-84-5