Ethyl 3-[Hydroxy(3-pyridyl)methyl]isoxazole-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR471394-1G
OR471394-100MG
OR471394-250MG
APOSOR471394-1GEA
2610
CHF
APOSOR471394-1G
APOSOR471394-100MG
APOSOR471394-250MG
Ethyl 3-[Hydroxy(3-pyridyl)methyl]isoxazole-4-carboxylate
Ethyl 3-[Hydroxy(3-pyridyl)methyl]isoxazole-4-carboxylate
Formel:
C₁₂H₁₂N₂O₄ MW: 248,235 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28977404 CAS-Nummer: 2006277-89-8 |