2-Amino-6-bromo-3,5-dimethylbenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR471393-1G OR471393-250MG
APOSOR471393-1GEA 1350 CHF
APOSOR471393-1G APOSOR471393-250MG
2-Amino-6-bromo-3,5-dimethylbenzoic acid
2-Amino-6-bromo-3,5-dimethylbenzoic acid
Formel: C₉H₁₀BrNO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28977407
CAS-Nummer: 1603580-85-3