1-Benzyl-6-oxopiperidine-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR471392-1G OR471392-5G OR471392-250MG
APOSOR471392-1GEA 477 CHF
APOSOR471392-1G APOSOR471392-5G APOSOR471392-250MG
1-Benzyl-6-oxopiperidine-3-carboxylic acid
1-Benzyl-6-oxopiperidine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₃H₁₅NO₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD17041934
CAS-Nummer: 32749-55-6