6-Chloro-2-(chloromethyl)quinazoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR471380-1G OR471380-250MG OR471380-5G
APOSOR471380-1GEA 722 CHF
APOSOR471380-1G APOSOR471380-250MG APOSOR471380-5G
6-Chloro-2-(chloromethyl)quinazoline
6-Chloro-2-(chloromethyl)quinazoline
Formel: C₉H₆Cl₂N₂
MW: 213,063 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28977344
CAS-Nummer: 1935563-21-5