(1S,2R)-2-Methylcyclohexylamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR471351-1G
OR471351-250MG
APOSOR471351-1GEA
510
CHF
APOSOR471351-1G
APOSOR471351-250MG
(1S,2R)-2-Methylcyclohexylamine hydrochloride
(1S,2R)-2-Methylcyclohexylamine hydrochloride
Formel:
C₇H₁₅N·ClH Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22201093 CAS-Nummer: 79389-39-2 |