N-Boc-3-chloro-2-nitroaniline
Lieferant: Apollo Scientific
OR471344-1G OR471344-250MG
APOSOR471344-1GEA 965 CHF
APOSOR471344-1G APOSOR471344-250MG
N-Boc-3-chloro-2-nitroaniline
N-Boc-3-chloro-2-nitroaniline
Formel: C₁₁H₁₃ClN₂O₄
MW: 272,685 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19689610
CAS-Nummer: 1283176-45-3