4,5-Dimethylimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR471341-1G OR471341-250MG OR471341-5G
APOSOR471341-1GEA 374 CHF
APOSOR471341-1G APOSOR471341-250MG APOSOR471341-5G
4,5-Dimethylimidazole
4,5-Dimethylimidazole
Formel: C₅H₈N₂
MW: 96,13 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01646351
CAS-Nummer: 2302-39-8