5H-Indeno[1,2-c]pyridin-5-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR471340-1G
OR471340-250MG
APOSOR471340-1GEA
1210
CHF
APOSOR471340-1G
APOSOR471340-250MG
5H-Indeno[1,2-c]pyridin-5-one
5H-Indeno[1,2-c]pyridin-5-one
Formel:
C₁₂H₇NO MW: 181,19 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00757012 CAS-Nummer: 18631-22-6 |