4-(2-Bromophenyl)-N,N-dimethylimidazole-1-sulphonamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR471338-1G
OR471338-250MG
APOSOR471338-1GEA
1100
CHF
APOSOR471338-1G
APOSOR471338-250MG
4-(2-Bromophenyl)-N,N-dimethylimidazole-1-sulphonamide
4-(2-Bromophenyl)-N,N-dimethylimidazole-1-sulphonamide
Formel:
C₁₁H₁₂BrN₃O₂S MW: 330,201 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28968739 CAS-Nummer: 2006277-15-0 |