2-(3-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR471331-1G
OR471331-250MG
APOSOR471331-1GEA
446
CHF
APOSOR471331-1G
APOSOR471331-250MG
2-(3-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
2-(3-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formel:
C₁₀H₉ClO₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11935567 CAS-Nummer: 91552-11-3 |