1-Benzofuran-3-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR471326-1G
OR471326-250MG
APOSOR471326-1GEA
1100
CHF
APOSOR471326-1G
APOSOR471326-250MG
1-Benzofuran-3-carbonitrile
1-Benzofuran-3-carbonitrile
Formel:
C₉H₅NO MW: 143,142 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00810098 CAS-Nummer: 55877-31-1 |