2-Chloro-3,6-dimethylpyridine
Lieferant: Apollo Scientific
OR471325-1G OR471325-5G
APOSOR471325-1GEA 386 CHF
APOSOR471325-1G APOSOR471325-5G
2-Chloro-3,6-dimethylpyridine
2-Chloro-3,6-dimethylpyridine
Formel: C₇H₈ClN
MW: 141,598 g/mol
Siedepunkt: 45 °C (80 mm Hg)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD12400985
CAS-Nummer: 72093-14-2