Methyl 4,4,4-Trichlorobutanoate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 4,4,4-trichlorobutanoate
OR471320-1G
APOSOR471320-1GEA 97.5 CHF
APOSOR471320-1G
Methyl 4,4,4-Trichlorobutanoate
Methyl 4,4,4-Trichlorobutanoate
Formel: C₅H₇Cl₃O₂
MW: 205,467 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28144036
CAS-Nummer: 19376-57-9